Learn More
1-Bromobutane, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Bromobutane |
| CAS | 109-65-9 |
| Formula molecolare | C4H9Br |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 1-Bromobutane, 1-Butyl Bromide, Butyl Bromide, n-Butyl Bromide; |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H9Br/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3 |
| SMILES | CCCCBr |
| IUPAC Name | 1-bromobutane |
| Molecular Weight (g/mol) | 137.02 |
| Peso formulazione | 135.9888 |