Learn More
1-Bromoeicosane, TRC
Codice prodotto. 30335295
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30335295 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30335295 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6788382.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromoeicosane
CAS 4276-49-7
Formula molecolare C20H41Br
Quantità 2.5 g
Sinonimo 1-Bromoicosane, 1-Ecosyl Bromide, Eicosyl Bromide, NSC 87634, n-Eicosyl Bromide
InChI Formula InChI=1S/C20H41Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21/h2-20H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBr
IUPAC Name 1-bromoicosane
Molecular Weight (g/mol) 361.44
Peso formulazione 360.2392