Learn More
(1-Bromoethyl)benzene, 97%
Codice prodotto. 10625872 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 10625872
Marca: Thermo Scientific Acros 218390250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 585-71-7 | C8H9Br | 185.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 585-71-7
Formula molecolare C8H9Br
Molecular Weight (g/mol) 185.06
Numero MDL MFCD00000139
InChI Key CRRUGYDDEMGVDY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-bromoethyl benzene, 1-phenylethyl bromide, benzene, 1-bromoethyl, 1-bromo-1-phenylethane, 1-phenethyl bromide, 1-phenyl-1-bromoethane, alpha-phenylethyl bromide, alpha-methylbenzyl bromide, alpha-phenethyl bromide, alpha-bromoethyl benzene
PubChem CID 11454
IUPAC Name 1-bromoethylbenzene
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)Br
Specifica
Materiale o nome chimico (1-Bromoethyl)benzene
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Brown to Yellow
Densità 1.3500g/mL
Punti di ebollizione 94.0°C (16.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 81°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CH(CH3)Br
Indice di rifrazione 1.5593 to 1.5613
Quantità 25 g
Beilstein 05, 355
Gravità specifica 1.35
Peso formulazione 185.06
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (1-Bromoethyl)benzene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: (1-Bromoethyl)benzene