missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Bromoheptane-d15, CDN

Codice prodotto. 30319414
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.25 g
0.5 g
Dimensione della confezione:
0.25g
0.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30319414 0.5 g 0.50g
30326774 0.25 g 0.25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30319414 Fornitore CDN N. del fornitore CDND17240.5G

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico 1-Bromoheptane-D15
CAS 98195-42-7
Formula molecolare C7 D15 Br
Quantità 0.5 g
Sinonimo Heptane-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-d15, 7-bromo- (9 CI), Heptyl-d15 bromide, 7-Bromoheptane-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-d15, 1-Bromoheptane-d15, 1-Bromoheptane-D15
InChI Formula InChI=1 S/C7H15Br/c1-2-3-4-5-6-7-8/h2-7H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])Br
IUPAC Name 1-bromo-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadecadeuterioheptane
Molecular Weight (g/mol) 194.1904
Peso formulazione 193.1299 g/mol
Percent Purity 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.