Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Bromohexadecane |
| Punto di fusione | 17.3°C |
| Colore | Amber to Black-Brown |
| Densità | 0.9990g/mL |
| Punti di ebollizione | 336.0°C |
| Punto d'infiammabilità | 177°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 96% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | CH3(CH2)15Br |
| Vedi altri risultati |