Learn More
1-Bromohexadecane, TRC
Codice prodotto. 30331808
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30331808 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30331808 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB68386025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromohexadecane
CAS 112-82-3
Formula molecolare C16H33Br
Quantità 25 g
Sinonimo 1-Hexadecyl Bromide, Cetyl Bromide, Hexadecyl Bromide, NSC 4193, Palmityl Bromide, n-Hexadecyl Bromide
InChI Formula InChI=1S/C16H33Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h2-16H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCBr
IUPAC Name 1-bromohexadecane
Molecular Weight (g/mol) 305.34
Peso formulazione 304.1766