Learn More
1-Bromohexane, 99+%
Codice prodotto. 10429590 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10L
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10429590 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
10529990 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
11904491 10 L Plastic drum 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10429590 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 107045000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 111-25-1 | C6H13Br | 165.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 111-25-1
Formula molecolare C6H13Br
Molecular Weight (g/mol) 165.07
Numero MDL MFCD00000271
InChI Key MNDIARAMWBIKFW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hexyl bromide, n-hexyl bromide, bromohexane, 1-hexyl bromide, hexane, 1-bromo, hexane, bromo, unii-wva0fax7ga, 1-bromo-hexane, pentane, bromomethyl, wva0fax7ga
PubChem CID 8101
IUPAC Name 1-bromohexane
SMILES CCCCCCBr
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromohexane
Acidità 0.1% max. (as HBr)
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -85°C
Densità 1.1700g/mL
Punti di ebollizione 154°C to 158°C
Punto d'infiammabilità 57°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 0.5% max. Hexanol (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)5Br
Indice di rifrazione 1.4465 to 1.4485
Quantità 500 mL
Beilstein 01,144
Gravità specifica 1.17
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 165.07
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Bromohexane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.