Learn More
1-Bromohexane, TRC
Codice prodotto. 30346636
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Pakningsstørrelse
30346636 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30346636 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68395025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale o nome chimico 1-Bromohexane
CAS 111-25-1
Formula molecolare C6H13Br
Quantità 25 g
Sinonimo 1-Bromo-hexane, 1-Hexane bromide, 1-Hexylbromide, Hexyl bromide, NSC 71206, n-Hexyl bromide
InChI Formula InChI=1S/C6H13Br/c1-2-3-4-5-6-7/h2-6H2,1H3
SMILES CCCCCCBr
IUPAC Name 1-bromohexane
Molecular Weight (g/mol) 165.07
Peso formulazione 164.0201
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.