Learn More
1-Bromoisoquinolin-3-amine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10502462
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10502462 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10334562 1 g Amber Glass Bottle 1g
10673795 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10502462 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore BTB09943CB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 13130-79-5
Formula molecolare C9H7BrN2
Molecular Weight (g/mol) 223.073
Numero MDL MFCD00102193
InChI Key PSQUIUNIVDKHJK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-amino-1-bromoisoquinoline, 1-bromo-3-isoquinolinamine, 1-bromoisoquinolin-3-ylamine, 1-bromo-3-isoquinolylamine, 3-amino-1-bromo-isoquinoline, 1-bromoisoquinoline-3-amine, acmc-1by0f, 1-bromo-3-aminoisoquinoline, 1-bromanylisoquinolin-3-amine, 3-isoquinolinamine, 1-bromo
PubChem CID 289845
IUPAC Name 1-bromoisoquinolin-3-amine
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(N=C2Br)N
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromoisoquinolin-3-amine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 223.07
Percent Purity 97%