Learn More
1-Bromomethyl-2,2-difluorocyclopropane, 97%
Codice prodotto. 15467247
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15467247 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15467247 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H34305.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 77613-65-1 | C4H5BrF2 | 170.985 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromomethyl-2,2-difluorocyclopropane
CAS 77613-65-1
Punti di ebollizione 105°C to 107°C
Formula molecolare C4H5BrF2
Numero MDL MFCD06797749
Quantità 250 mg
Numero UN UN1992
Sinonimo 1-bromomethyl-2,2-difluorocyclopropane, 2-bromomethyl-1,1-difluorocyclopropane, 2,2-difluorocyclopropylmethyl bromide, 2,2-difluorocycloprop-1-yl methyl bromide, bromomethyl-2,2-difluorocyclopropane, 1-bromomethyl-2,2-difluoro-cyclopropane, 2-brornomethyl-1,1-difluorocyclopropane, cyclopropane,2-bromomethyl-1,1-difluoro, cyclopropane, 2-bromomethyl-1,1-difluoro, 2-bromomethyl-1,1-bis fluoranyl cyclopropane
InChI Key TUDJNSKRXIUOAJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1C(C1(F)F)CBr
IUPAC Name 2-(bromomethyl)-1,1-difluorocyclopropane
Molecular Weight (g/mol) 170.985
PubChem CID 2761402
Peso formulazione 170.98
Percent Purity 97%