Learn More
1-Bromomethyl-2,2-difluorocyclopropane, 97%
Artikelnummer. 15467247
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
15467247 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15467247 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H34305.MD
 Restricted Item
In stock
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 77613-65-1 | C4H5BrF2 | 170.985 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 77613-65-1
Boiling Point 105°C to 107°C
Molecular Formula C4H5BrF2
MDL Number MFCD06797749
Quantity 250 mg
UN Number UN1992
Synonym 1-bromomethyl-2,2-difluorocyclopropane, 2-bromomethyl-1,1-difluorocyclopropane, 2,2-difluorocyclopropylmethyl bromide, 2,2-difluorocycloprop-1-yl methyl bromide, bromomethyl-2,2-difluorocyclopropane, 1-bromomethyl-2,2-difluoro-cyclopropane, 2-brornomethyl-1,1-difluorocyclopropane, cyclopropane,2-bromomethyl-1,1-difluoro, cyclopropane, 2-bromomethyl-1,1-difluoro, 2-bromomethyl-1,1-bis fluoranyl cyclopropane
InChI Key TUDJNSKRXIUOAJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1C(C1(F)F)CBr
IUPAC Name 2-(bromomethyl)-1,1-difluorocyclopropane
Molecular Weight (g/mol) 170.985
PubChem CID 2761402
Formula Weight 170.98
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 1-Bromomethyl-2,2-difluorocyclopropane
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.