Learn More
1-(Bromomethyl)-2-nitrobenzene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-(Bromomethyl)-2-nitrobenzene |
| CAS | 3958-60-9 |
| Formula molecolare | C7H6BrNO2 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 1-(Bromomethyl)-2-nitrobenzene, 2-Nitrobenzyl Bromide, NSC 95415, o-(Bromomethyl)nitrobenzene, o-Nitrobenzyl Bromide, alpha-Bromo-o-nitrotoluene |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H6BrNO2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9(10)11/h1-4H,5H2 |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccccc1CBr |
| IUPAC Name | 1-(bromomethyl)-2-nitrobenzene |
| Molecular Weight (g/mol) | 216.03 |
| Peso formulazione | 214.9582 |