Learn More
1-(bromomethyl)-2-phenoxybenzene, 90%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10428413
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10428413 1 g 1g
10029142 250 mg 250mg
10022224 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10428413 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC49908DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
Identificatori chimici
CAS 82657-72-5
Formula molecolare C13H11BrO
Molecular Weight (g/mol) 263.134
InChI Key YQRIQBOWLXRKKG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-bromomethyl-2-phenoxybenzene, 2-phenoxybenzyl bromide, benzene, bromomethylphenoxy, acmc-20eqyy, 2-bromomethylphenyl phenyl ether, 1-bromomethyl-2-phenoxy-benzene, 2-bromomethyl-1-phenoxybenzene, 1-2-bromomethyl phenoxy benzene, 1-bromomethyl-2-phenyloxy benzene, benzene, 1-bromomethyl-2-phenoxy
PubChem CID 22675469
IUPAC Name 1-(bromomethyl)-2-phenoxybenzene
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC=C2CBr
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(Bromomethyl)-2-phenoxybenzene
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 263.13
Percent Purity 97%