Learn More
1-(Bromomethyl)-3-phenoxybenzene, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10507273
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10507273 250 mg 250mg
10021962 1 g 1g
10768645 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10507273 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO07329CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 51632-16-7
Formula molecolare C13H11BrO
Molecular Weight (g/mol) 263.134
InChI Key UJUNUASMYSTBSK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-bromomethyl-3-phenoxybenzene, m-phenoxybenzyl bromide, 3-phenoxybenzyl bromide, benzene, 1-bromomethyl-3-phenoxy, alpha-bromo-3-phenoxytoluene, 3-phenoxybenzylbromide, unii-gd31x56z15, 3-phenyloxybenzylbromide, m-bromomethyl phenyl phenyl ether, m-phenoxybenzylbromide
PubChem CID 94544
IUPAC Name 1-(bromomethyl)-3-phenoxybenzene
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC(=C2)CBr
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(Bromomethyl)-3-phenoxybenzene
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 250 mg
Peso formulazione 263.13
Percent Purity 97%