Learn More
1-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethoxy)benzene, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethoxy)benzene |
| CAS min. % | 97.0 |
| Densità | 1.5720g/mL |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Formula lineare | CH2BrC6H4OCF3 |
| Quantità | 10 g |
| Peso formulazione | 255.03 |
| Percent Purity | 97% |