Learn More
1-(Bromomethyl)-4-chloro-2-fluorobenzene, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-(Bromomethyl)-4-chloro-2-fluorobenzene |
| CAS | 71916-82-0 |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Formula molecolare | C7H5BrClF |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 1-bromomethyl-4-chloro-2-fluorobenzene, 4-chloro-2-fluorobenzyl bromide, 2-fluoro-4-chlorobenzyl bromide, 4-chloro-2-fluorobenzylbromide, alpha-bromo-4-chloro-2-fluorotoluene, benzene, 1-bromomethyl-4-chloro-2-fluoro, pubchem4897, 1-bromomethyl-4-chloro-2-fluoro-benzene, acmc-209okn |
| InChI Key | UFCSSWZQROEFBZ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC(=C(C=C1Cl)F)CBr |
| IUPAC Name | 1-(bromomethyl)-4-chloro-2-fluorobenzene |
| Molecular Weight (g/mol) | 223.469 |
| Vedi altri risultati |