Learn More
1-(Bromomethyl)-4-phenoxybenzene, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10642515
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10642515 250 mg 250mg
10154323 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10642515 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC53708CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 36881-42-2
Formula molecolare C13H11BrO
Molecular Weight (g/mol) 263.134
Numero MDL MFCD04038693
InChI Key CPIGBCFBFZSCQI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1514251
IUPAC Name 1-(bromomethyl)-4-phenoxybenzene
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)CBr
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(Bromomethyl)-4-phenoxybenzene
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 250 mg
Sinonimo 1-bromomethyl-4-phenoxybenzene, 4-phenoxybenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-phenoxy-benzene, benzene,1-bromomethyl-4-phenoxy, 4-phenyloxybenzylbromide, 4-bromomethyl-1-phenoxybenzene, benzene, 1-bromomethyl-4-phenoxy
Peso formulazione 263.13
Percent Purity 97%