Specifica
| CAS | 90-11-9 |
| Punto di fusione | -1°C |
| Colore | Yellow |
| Punti di ebollizione | 279°C |
| Imballaggio | Plastic Coated Glass bottle |
| Formula molecolare | C10H7Br |
| Numero MDL | 3868 |
| Quantità | 100 mL |
| Peso formulazione | 207.07g/mol |
| Forma fisica | Liquid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 1-Bromonaphthalene
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H302-Nocivo se ingerito.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
- MIXTURE LIST-Contain: Naphthalene, 1-bromo-, Naphthalene, 2-bromo-