Learn More
1-Bromonapthalene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Bromonapthalene |
| CAS | 90-11-9 |
| Formula molecolare | C10 H7 Br |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 1-Naphthyl Bromide, NSC 6551, Naphthalen-1-yl Bromide, α-Bromonaphthalene, α-Naphthyl Bromide |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H7Br/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H |
| SMILES | Brc1cccc2ccccc12 |
| IUPAC Name | 1-bromonaphthalene |
| Molecular Weight (g/mol) | 207.07 |
| Peso formulazione | 205.9731 |