Learn More
1-Bromonapthalene, TRC
Codice prodotto. 30348066
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30348066 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30348066 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB68590025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromonapthalene
CAS 90-11-9
Formula molecolare C10 H7 Br
Quantità 25 g
Sinonimo 1-Naphthyl Bromide, NSC 6551, Naphthalen-1-yl Bromide, α-Bromonaphthalene, α-Naphthyl Bromide
InChI Formula InChI=1S/C10H7Br/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
SMILES Brc1cccc2ccccc12
IUPAC Name 1-bromonaphthalene
Molecular Weight (g/mol) 207.07
Peso formulazione 205.9731