Learn More
1-Bromononane, 97%
Product Code. 10439590 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Unit Size:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Imballaggio Unit Size
10439590 25 g Bottiglia in vetro 25g
10050630 100 g Bottiglia in vetro 100g
10299483 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10439590 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 107200250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Add to basket
CAS: 693-58-3 | C9H19Br | 207.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 693-58-3
Formula molecolare C9H19Br
Molecular Weight (g/mol) 207.15
Numero MDL MFCD00000278
InChI Key AYMUQTNXKPEMLM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-nonyl bromide, nonyl bromide, nonane, 1-bromo, 1-nonyl bromide, 1-n-nonyl bromide, n-nonyl-1-bromide, bromononane, nonylbromide, 1-bromo-n-nonane, labotest-bb ltbb001163
PubChem CID 12742
IUPAC Name 1-bromononane
SMILES CCCCCCCCCBr
Specifications
Materiale o nome chimico 1-Bromononane
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Densità 1.0800g/mL
Punti di ebollizione 201.0°C
Punto d'infiammabilità 90°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)8Br
Indice di rifrazione 1.4530 to 1.4550
Quantità 25 g
Beilstein 01, I, 63
Gravità specifica 1.08
Informazioni di solubilità Solubility in water: immiscible
Peso formulazione 207.15
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Bromononane
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Hazard Statement
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Precautionary Statement
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.