Learn More
1-Bromononane, TRC
Codice prodotto. 30343967
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30343967 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30343967 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6875755G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromononane
CAS 693-58-3
Formula molecolare C9H19Br
Quantità 5 g
Sinonimo 1-Bromo-n-nonane, 1-Nonyl Bromide, 1-n-Nonyl bromide, NSC 5519, Nonyl Bromide, n-Nonyl bromide
InChI Formula InChI=1S/C9H19Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h2-9H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCBr
IUPAC Name 1-bromononane
Molecular Weight (g/mol) 207.15
Peso formulazione 206.067