Learn More
1-Bromononane, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Bromononane |
| CAS | 693-58-3 |
| Formula molecolare | C9H19Br |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 1-Bromo-n-nonane, 1-Nonyl Bromide, 1-n-Nonyl bromide, NSC 5519, Nonyl Bromide, n-Nonyl bromide |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H19Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h2-9H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCBr |
| IUPAC Name | 1-bromononane |
| Molecular Weight (g/mol) | 207.15 |
| Peso formulazione | 206.067 |