Learn More
1-Bromooctadecane, 96%
Codice prodotto. 15179213 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
5g
Codice prodotto. 15179213
Marca: Thermo Scientific Acros 190020025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 112-89-0 | C18H37Br | 333.40 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 112-89-0
Formula molecolare C18H37Br
Molecular Weight (g/mol) 333.40
Numero MDL MFCD00000231
InChI Key WSULSMOGMLRGKU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo octadecyl bromide, stearyl bromide, octadecane, 1-bromo, n-octadecyl bromide, bromooctadecane, octadecylbromide, 1-bromoctadecane, n-octadecylbromide, 1-bromooctodecane, bromo-n-octadecane
PubChem CID 8218
IUPAC Name 1-bromooctadecane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCBr
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromooctadecane
Nota nome 96%
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione >20.0°C
Colore Yellow
Densità 0.9700g/mL
Punti di ebollizione 214.0°C to 216.0°C (12.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)17Br
Indice di rifrazione 1.4620 to 1.4640
Quantità 2.5 kg
Beilstein 01,I,69
Gravità specifica 0.97
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Peso formulazione 333.38
Percent Purity 96%
Forma fisica Low Melting Solid