Learn More
1-Bromooctane, 99%
Codice prodotto. 10071910 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
2.50L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10071910 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
15740819 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10071910 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 166815000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 111-83-1 | C8H17Br | 193.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 111-83-1
Formula molecolare C8H17Br
Molecular Weight (g/mol) 193.13
Numero MDL MFCD00000276
InChI Key VMKOFRJSULQZRM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-octyl bromide, octyl bromide, 1-octylbromide, octane, 1-bromo, bromooctane, 1-bromo-octane, 1-bromo octane, 1-bromo-n-octane, unii-q382hpc6lc, octane, bromo
PubChem CID 8140
IUPAC Name 1-bromooctane
SMILES CCCCCCCCBr
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromooctane
Punto di fusione -55.0°C
Densità 1.1100g/mL
Punti di ebollizione 201.0°C
Punto d'infiammabilità 78°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)7Br
Indice di rifrazione 1.4508 to 1.4528
Quantità 500 mL
Beilstein 01,16
Indice di Merck 15,6853
Gravità specifica 1.11
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Peso formulazione 193.13
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid