Learn More
1-Bromooctane(Octyl Bromide), TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Bromooctane(Octyl Bromide) |
| CAS | 111-83-1 |
| Formula molecolare | C8H17Br |
| Quantità | 100 g |
| Sinonimo | 1-Octylbromide, NSC 9821, n-Octyl Bromide |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H17Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2-8H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCBr |
| IUPAC Name | 1-bromooctane |
| Molecular Weight (g/mol) | 193.12 |
| Peso formulazione | 192.0514 |