Learn More
1-Bromopentadecane, TRC
Codice prodotto. 30338597
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30338597 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30338597 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB68615525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromopentadecane
CAS 629-72-1
Formula molecolare C15H31Br
Quantità 25 g
Sinonimo NSC 133440, Pentadecyl Bromide, n-Pentadecyl Bromide
InChI Formula InChI=1S/C15H31Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16/h2-15H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCBr
IUPAC Name 1-bromopentadecane
Molecular Weight (g/mol) 291.31
Peso formulazione 290.1609