Learn More
1-Bromopentadecane, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Bromopentadecane |
| CAS | 629-72-1 |
| Formula molecolare | C15H31Br |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | NSC 133440, Pentadecyl Bromide, n-Pentadecyl Bromide |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H31Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16/h2-15H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCBr |
| IUPAC Name | 1-bromopentadecane |
| Molecular Weight (g/mol) | 291.31 |
| Peso formulazione | 290.1609 |