Learn More
1-Bromopentane, 99%
Codice prodotto. 11499762
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1000 g
5000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11499762 250 g 250g
11489762 1000 g 1000g
11409772 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11499762 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10821.30
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 110-53-2 | C5H11Br | 151.047 g/mol
1-Bromopentane is used in a multitude of organic synthesis. It is used in iron-catalyzed alkylations of aromatic Grignard reagents via cross coupling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-Bromopentane is used in a multitude of organic synthesis. It is used in iron-catalyzed alkylations of aromatic Grignard reagents via cross coupling.
Solubility
Insoluble in water and soluble in alcohol. Miscible in diethyl ether.
Notes
Store away from oxidizing agents and bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-53-2
Formula molecolare C5H11Br
Molecular Weight (g/mol) 151.047
Numero MDL MFCD00000267
InChI Key YZWKKMVJZFACSU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-amyl bromide, pentyl bromide, amyl bromide, pentane, 1-bromo, n-pentyl bromide, 1-pentyl bromide, bromopentane, 1-bromo-pentane, 1-pentylbromide, unii-z2s4r599p0
PubChem CID 8057
IUPAC Name 1-bromopentane
SMILES CCCCCBr
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromopentane
Punto di fusione -95°C
Densità 1.215
Punti di ebollizione 127°C to 129°C
Punto d'infiammabilità 31°C (87°F)
Odore Ether-like
Indice di rifrazione 1.4436
Quantità 250 g
Numero UN UN1993
Beilstein 1730981
Indice di Merck 14,602
Informazioni di solubilità Insoluble in water and soluble in alcohol. Miscible in diethyl ether.
Peso formulazione 151.05
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Bromopentane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Bromopentane