Learn More
1-Bromopinacolone, TRC
Codice prodotto. 30343074
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30343074 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30343074 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB68708525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromopinacolone
CAS 5469-26-1
Formula molecolare C6H11BrO
Quantità 25 g
Sinonimo 1-Bromo-3,3-dimethyl-2-butanone, 1-Bromo-3,3'-dimethyl-2-butanone, 3,3-Dimethyl-2-oxobutyl Bromide, Bromomethyl tert-butyl Ketone, Bromomethyl tert-Butyl Ketone, Bromopinacolone, NSC 25307, Pivaloylmethyl Bromide, tert-Butyl Bromomethyl Ketone, alpha-Bromopinacolone
InChI Formula InChI=1S/C6H11BrO/c1-6(2,3)5(8)4-7/h4H2,1-3H3
SMILES CC(C)(C)C(=O)CBr
IUPAC Name 1-bromo-3,3-dimethylbutan-2-one
Molecular Weight (g/mol) 179.05
Peso formulazione 177.9993