Learn More
1-Bromopyrene, TRC
Codice prodotto. 30342908
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30342908 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30342908 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6869801G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromopyrene
CAS 1714-29-0
Formula molecolare C16H9Br
Quantità 1 g
Sinonimo 1-Bromopyrene, 3-Bromopyrene
InChI Formula InChI=1S/C16H9Br/c17-14-9-7-12-5-4-10-2-1-3-11-6-8-13(14)16(12)15(10)11/h1-9H
SMILES Brc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
IUPAC Name 1-bromopyrene
Molecular Weight (g/mol) 281.15
Peso formulazione 279.9888