Learn More
1-Butane Sulfonic Acid, Sodium Salt, for HPLC, Certified, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10191510 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10191510 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10191510 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore B/4791/46
Black Friday Starts Here
Usa il codice promozionale 27984
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Specifica
Punto di fusione 300°C
CAS 2386-54-1
Colore White
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 25 g
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
Formula molecolare C4H9NaO3S
Numero MDL 7540
InChI Key XQCHMGAOAWZUPI-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].CCCCS([O-])(=O)=O
IUPAC Name sodium butane-1-sulfonate
Molecular Weight (g/mol) 160.16
Peso formulazione 160.17g/mol
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Butanesulfonic acid, sodium salt
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.