Learn More
1-Butanesulfonic acid, sodium salt, 99+%, Ion pair chromatography, anhydrous
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Butanesulfonic acid, sodium salt |
| Nota nome | Anhydrous |
| Absorbance | 0.02 max. (C=0.5 M in water) at 260nm, 0.04 max. (C=0.5 M in water) at 230nm, 0.06 max. (C=0.5 M in water) at 220nm, 0.1 max. (C=0.5 M in water) at 210nm |
| CAS min. % | 99.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | >300.0°C |
| Colore | White |
| Perdita all'essiccatura | 1% max. (150°C) |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 99+% |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 1-Butanesulfonic acid, sodium salt
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.