Learn More
1-Butanesulfonyl chloride, 98%
Codice prodotto. 11443847
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11443847 100 g 100g
11423847 5 g 5g
11433847 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11443847 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A18295.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2386-60-9 | C4H9ClO2S | 156.624 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2386-60-9
Formula molecolare C4H9ClO2S
Molecular Weight (g/mol) 156.624
Numero MDL MFCD00007464
InChI Key WEDIIKBPDQQQJU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-butanesulfonyl chloride, butylsulfonyl chloride, butanesulfonyl chloride, 1-butanesulfonylchloride, 1-butylsulfonyl chloride, n-butanesulphonyl chloride, butanesulfonylchloride, butane-1-sulphonyl chloride, n-butylsulfonyl chloride, n-butanesulfonyl chloride
PubChem CID 75430
IUPAC Name butane-1-sulfonyl chloride
SMILES CCCCS(=O)(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Butanesulfonyl chloride
Punto di fusione -29°C
Densità 1.21
Punti di ebollizione 80°C to 81°C (9 mmHg)
Punto d'infiammabilità 79°C (174°F)
Formula lineare CH3(CH2)3SO2Cl
Indice di rifrazione 1.456
Quantità 100 g
Numero UN UN3265
Beilstein 1748742
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 156.63
Percent Purity 98%