Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Butanesulfonyl chloride |
| Nota nome | 99% |
| CAS min. % | 97.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Colore | Colorless to Yellow or Orange |
| Densità | 1.2000g/mL |
| Punti di ebollizione | 96.0°C (21.0 mmHg) |
| Punto d'infiammabilità | 79°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (GC) |
| Vedi altri risultati |