Learn More
1-Butanethiol, 98%, AcroSeal™, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10747518 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
Codice prodotto. 10747518
Marca: Thermo Scientific Acros 430878000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 109-79-5
Formula molecolare C4H10S
Molecular Weight (g/mol) 90.18
Numero MDL MFCD00004905
InChI Key WQAQPCDUOCURKW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-butanethiol, butanethiol, butyl mercaptan, n-butyl mercaptan, n-butanethiol, butylthiol, thiobutyl alcohol, n-butylmercaptan, 1-mercaptobutane, 1-butyl mercaptan
PubChem CID 8012
IUPAC Name butane-1-thiol
SMILES CCCCS
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Butanethiol
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -116.0°C
Colore Colorless
Densità 0.8400g/mL
Punti di ebollizione 98.0°C
Punto d'infiammabilità 0.5°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Formula lineare CH3(CH2)3SH
Indice di rifrazione 1.4420 to 1.4440
Quantità 800 mL
Indice di Merck 15,158
Gravità specifica 0.84
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Peso formulazione 90.18
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid