Learn More
1-Butanethiol, 98%
Codice prodotto. 10786541 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 mL
250 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
250mL
50mL
Codice prodotto. 10786541
Marca: Thermo Scientific Acros undefined
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 109-79-5 | C4H10S | 90.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 109-79-5
Formula molecolare C4H10S
Molecular Weight (g/mol) 90.18
Numero MDL MFCD00004905
InChI Key WQAQPCDUOCURKW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-butanethiol, butanethiol, butyl mercaptan, n-butyl mercaptan, n-butanethiol, butylthiol, thiobutyl alcohol, n-butylmercaptan, 1-mercaptobutane, 1-butyl mercaptan
PubChem CID 8012
IUPAC Name butane-1-thiol
SMILES CCCCS
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Butanethiol
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -116.0°C
Colore Colorless
Densità 0.8400g/mL
Punti di ebollizione 98.0°C
Punto d'infiammabilità 0.5°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)3SH
Indice di rifrazione 1.4420 to 1.4440
Quantità 250 mL
Beilstein 01, 370
Fieser 02,53; 04,64
Indice di Merck 15, 1580
Gravità specifica 0.84
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Peso formulazione 90.18
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid