Learn More
1-Butanol, 99.5%, for analysis ACS, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4229117
30.33 EUR valido fino al 2024-03-29
Usa il codice promo "21615" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
EcoSafPak™ Glass Bottle
Glass Bottle
Plastic Drum
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
71-36-3
C4H10O
74.123
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane
263
CHEBI:28885
butan-1-ol
CCCCO
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
71-36-3
C4H10O
74.123
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane
263
CHEBI:28885
butan-1-ol
CCCCO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 1-Butanol
CAS min. % 99.4
CAS max % 100.0
Densità 0.8100g/mL
Quantità 500 mL
Imballaggio EcoSafPak™ Glass Bottle
Forma fisica Liquid
Intervallo percentuale saggio 99.5%
Residuo dopo l'evaporazione 0.005% max.
Acido titolabile 0.0008 meq/g max.
Formula lineare CH3(CH2)3OH
Pressione del vapore Vapor Pressure: 6.7mbar at 20°C
Beilstein 01, 367
Acqua 0.1% max. (K.F.)
Indice di Merck 15, 1542
Peso formulazione 74.12
Percent Purity ≥99.4%
Grado ACS Reagent
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Butanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.