Learn More
1-Butanol, 99.9%, Solstice
Codice prodotto. 15635800
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
2.5 L
20 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Imballaggio:
Aluminum bottle
Bottiglia in vetro
Stainless Steel Can
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2.50L
20L
4L
pezzi 4
pezzi 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15635800 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
15608430 100 mL Aluminum bottle 4L
15615800 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
15625800 1 L Stainless Steel Can 1L
15665800 6 x 1 L Bottiglia in vetro pezzi 6
15655800 4 x 2.5 L Bottiglia in vetro pezzi 4
15645800 20 L Bottiglia in vetro 20L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 15635800 Fornitore Fluka N. del fornitore 5379932.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.00€
    99.38€ / 2.5L
    Risparmia 19.62€
    16% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
≥99.9%
  • Forniamo reagenti e sostanze chimiche di laboratorio di alta qualità per laboratori analitici e chimici:
    solventi – ACS per uso specifico (HPLC), ACS per uso generico, solventi per istologia e di grado reagente per sintesi chimica e altre applicazioni industriali.
    Sostanze inorganiche – Sintesi chimica e chimica inorganica, inclusi acidi e basi essenziali, sali, metalli ed elementi e reagenti per reazioni chimiche.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 71-36-3
Formula molecolare C4H10O
Numero MDL MFCD00002964
InChI Key LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane
PubChem CID 263
ChEBI CHEBI:28885
IUPAC Name 1-butanolo
SMILES CCCCO
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Butanol
Punto di fusione ≤-90°C
Colore Colorless
Aspetto Liquid
Densità 0.81g/mL at 25°C
Quantità 2.5 L
Limite di esplosione 11.2%
Punto di combustione 649°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)3OH
Numero UN UN1120
Beilstein 969148
Punti di ebollizione 119°C
Molecular Weight (g/mol) 74.123
Peso formulazione 74.12g/mol
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Butanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: butan-1-ol