Learn More
1-Butanol, 99.9%, Solstice
Codice prodotto. 15665800 Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
2.5 L
20 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Imballaggio:
Aluminum bottle
Bottiglia in vetro
Stainless Steel Can
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2.50L
20L
4L
pezzi 4
pezzi 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15665800 6 x 1 L Bottiglia in vetro pezzi 6
15608430 100 mL Aluminum bottle 4L
15615800 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
15625800 1 L Stainless Steel Can 1L
15635800 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
15655800 4 x 2.5 L Bottiglia in vetro pezzi 4
15645800 20 L Bottiglia in vetro 20L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 15665800 Fornitore Fluka N. del fornitore 5379936X1L
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
≥99.9%
  • Forniamo reagenti e sostanze chimiche di laboratorio di alta qualità per laboratori analitici e chimici:
    solventi – ACS per uso specifico (HPLC), ACS per uso generico, solventi per istologia e di grado reagente per sintesi chimica e altre applicazioni industriali.
    Sostanze inorganiche – Sintesi chimica e chimica inorganica, inclusi acidi e basi essenziali, sali, metalli ed elementi e reagenti per reazioni chimiche.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 71-36-3
Formula molecolare C4H10O
Numero MDL MFCD00002964
InChI Key LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane
PubChem CID 263
ChEBI CHEBI:28885
IUPAC Name 1-butanolo
SMILES CCCCO
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Butanol
Punto di fusione ≤-90°C
Colore Colorless
Aspetto Liquid
Densità 0.81g/mL at 25°C
Quantità 6 x 1 L
Limite di esplosione 11.2%
Punto di combustione 649°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)3OH
Numero UN UN1120
Beilstein 969148
Punti di ebollizione 119°C
Molecular Weight (g/mol) 74.123
Peso formulazione 74.12g/mol
Percent Purity 99%