Learn More
1-Butanol, 99%, extra pure
Codice prodotto. 10684752 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Metal Drum
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10684752 1 L Bottiglia in vetro 1L
10376070 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
10639283 25 L Metal Drum 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10684752 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 107690010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.80€
    43.90€ / 1L
    Risparmia 3.90€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
1-Butanol, 99%, C4H10O, CAS Number-71-36-3, 1-butanol, 1-hydroxybutane, butanol, butyl alcohol, butyl hydroxide, methylolpropane, n-butanol, n-butyl alcohol, propylcarbinol, propylmethanol, 25L, Vapor Pressure: 6.7mbar at 20 deg.C, 01, 367, 117.6 deg.C, 100.0, 98.5, CHEBI:28885, Undesignated | CAS: 71-36-3 | C4H10O | 74.123 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 71-36-3
Formula molecolare C4H10O
Molecular Weight (g/mol) 74.123
Numero MDL MFCD00002964
InChI Key LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane
PubChem CID 263
ChEBI CHEBI:28885
IUPAC Name 1-butanolo
SMILES CCCCO
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Butanol
Punto di fusione -89.0°C
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Densità 0.8100g/mL
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità 35°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.3980 to 1.4000
Residuo dopo l'evaporazione 0.005% max.
Intervallo percentuale saggio 99%
Gravità specifica 0.81
Formula lineare CH3(CH2)3OH
Pressione del vapore Vapor Pressure: 6.7mbar at 20°C
Viscosità 2.95 mPa.s (20°C)
Acqua 0.2% max. (Coulometric)
Beilstein 01, 367
Indice di Merck 15, 1542
Punti di ebollizione 117.6°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: 80g/L (20°C). Other solubilities: miscible with ethanol, ether and many other, organic solvents
Peso formulazione 74.12
Percent Purity 99%
Grado Ultrapuro
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Butanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.