Learn More
1-Butanol, 99%
Codice prodotto. 11367946
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1000 mL
2500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11367946 100 mL 100mL
11377946 1000 mL 1L
11387946 2500 mL 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11367946 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L13171.AE
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 71-36-3 | C4H10O | 74.123 g/mol
1-Butanol is used as a solvent for many organic reactions in pharmaceutical and chemical industry, as a solvent in coating industries and also used as a diluent/reactant in the manufacture of urea-formaldehyde and melamine-formaldehyde resins. It is used in the production of drugs, alkaloids, additive in floor cleaners, consumer products and stain removers. It is used as a mobile phase in paper and thin layer chromatography. It is also used as an alternative for gasoline and diesel fuels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applicazioni
L'1-butanolo viene utilizzato come solvente per molte reazioni organiche nell'industria farmaceutica e chimica, come solvente nelle industrie dei rivestimenti e come diluente/reagente nella produzione di resine di urea-formaldeide e melammina-formaldeide. Viene utilizzato nella produzione di farmaci, alcaloidi, additivi per detergenti per pavimenti, prodotti di consumo e prodotti per la smacchiatura. Viene utilizzato come fase mobile nella cromatografia su carta e su strato sottile. Viene utilizzato anche come alternativa ai carburanti a benzina e diesel.
Solubilità
Miscibile con alcool, chetoni, aldeidi, eteri, idrocarburi alifatici e aromatici. Leggermente miscibile con acqua.
Note
Tenere il contenitore ermeticamente chiuso in un luogo asciutto e ben ventilato. Incompatibile con acidi forti e agenti ossidanti forti, metalli alcalini e alogeni.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 71-36-3
Formula molecolare C4H10O
Molecular Weight (g/mol) 74.123
Numero MDL MFCD00002964
InChI Key LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane
PubChem CID 263
ChEBI CHEBI:28885
IUPAC Name 1-butanolo
SMILES CCCCO
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Butanol
pH 7
Punto di fusione -90°C to -89°C
Densità 0.81
Quantità 100 mL
Punto d'infiammabilità 35°C (95°F)
Odore Alcohol-like
Indice di rifrazione 1.399
Numero UN UN1120
Beilstein 969148
Indice di Merck 14,1540
Punti di ebollizione 117°C to 118°C
Informazioni di solubilità Miscible with alcohols,ketones,aldehydes,ethers,aliphatic and aromatic hydrocarbons. Slightly miscible with water.
Peso formulazione 74.12
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Butanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Butyl alcohol