Learn More
1-Butanol, 99%
Description
1-Butanol is used as a solvent for many organic reactions in pharmaceutical and chemical industry, as a solvent in coating industries and also used as a diluent/reactant in the manufacture of urea-formaldehyde and melamine-formaldehyde resins. It is used in the production of drugs, alkaloids, additive in floor cleaners, consumer products and stain removers. It is used as a mobile phase in paper and thin layer chromatography. It is also used as an alternative for gasoline and diesel fuels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L'1-butanolo viene utilizzato come solvente per molte reazioni organiche nell'industria farmaceutica e chimica, come solvente nelle industrie dei rivestimenti e come diluente/reagente nella produzione di resine di urea-formaldeide e melammina-formaldeide. Viene utilizzato nella produzione di farmaci, alcaloidi, additivi per detergenti per pavimenti, prodotti di consumo e prodotti per la smacchiatura. Viene utilizzato come fase mobile nella cromatografia su carta e su strato sottile. Viene utilizzato anche come alternativa ai carburanti a benzina e diesel.
Solubilità
Miscibile con alcool, chetoni, aldeidi, eteri, idrocarburi alifatici e aromatici. Leggermente miscibile con acqua.
Note
Tenere il contenitore ermeticamente chiuso in un luogo asciutto e ben ventilato. Incompatibile con acidi forti e agenti ossidanti forti, metalli alcalini e alogeni.
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 1-Butanol |
| pH | 7 |
| Punto di fusione | -90°C to -89°C |
| Densità | 0.81 |
| Quantità | 1000 mL |
| Punto d'infiammabilità | 35°C (95°F) |
| Odore | Alcohol-like |
| Indice di rifrazione | 1.399 |
| Numero UN | UN1120 |
| Beilstein | 969148 |
| Show More |
Safety and Handling
- 1-Butanol
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: 1-Butanol