Learn More
1-Butanol, ACS, 99.4+%
Codice prodotto. 11460520
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
4 x 1 L
Dimensione della confezione:
1L
4L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11460520 500 mL 500mL
11347388 1 L 1L
11337388 4 x 1 L 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11460520 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 031068.AP
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Maximum level of impurities: Color (APHA) 10, Evaporation residue 0.005%, Titratable acid 0.0008meq/g, Carbonyl compounds (as butyraldehyde) 0.01%, Butyl ether 0.2%, H2O 0.1% | CAS: 71-36-3 | C4H10O | 74.123 g/mol
1-Butanol is used as solvent for many organic reactions in pharmaceutical and chemical industry, as a solvent in coating industries and also used as a diluent/reactant in the manufacture of urea-formaldehyde and melamine-formaldehyde resins. It is used in the production of drugs, alkaloids, additive in floor cleaners, consumer products and stain removers. It is used as mobile phase in paper and thin layer chromatography. It is also used as an alternative for gasoline and diesel fuels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 71-36-3
Formula molecolare C4H10O
Molecular Weight (g/mol) 74.123
Numero MDL MFCD00002964
InChI Key LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane
PubChem CID 263
ChEBI CHEBI:28885
IUPAC Name 1-butanolo
SMILES CCCCO
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Butanol
Colore Colorless
Aspetto Colorless liquid
Densità 0.810 g/cm3 at 20°C
Quantità 500 mL
Punto d'infiammabilità 35°C (95°F)
Odore Alcool-like
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.399
Intervallo percentuale saggio >99.4%
Pressione del vapore 5.6 hPa (4mm Hg) at 20°C
Beilstein 969148
Punti di ebollizione 117°C to 118°C
Informazioni di solubilità Miscible with alcohols,ketones,aldehydes,ethers,aliphatic and aromatic hydrocarbons. Slightly miscible with water.
Peso formulazione 74.12
Grado ACS
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1-Butanol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Butanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Butanol