Learn More
1-Butanol, ACS Reagent, ≥99.4%, Solstice
Codice prodotto. 15655060
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
500mL
pezzi 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15655060 4 x 2.5 L Bottiglia in vetro pezzi 4
15665060 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
15635060 1 L Bottiglia in vetro 1L
15645060 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15655060 Fornitore Honeywell-Riedel-de Haen N. del fornitore 3604654X2.5L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
ACS Reagent,≥99.4%
SOLVENTI ACS PER USO GENERALE
  • Soluzione conveniente per applicazioni quali HPLC su scala preparatoria, igienizzazione e sintesi organica
  • adatta per applicazioni meno impegnative come l'HPLC isocratica di routine
  • Variazioni e riduzione dei problemi riconducibili alla contaminazione da solvente
  • Tutti i solventi sono testati per soddisfare le specifiche per uso generale ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 71-36-3
Formula molecolare C4H10O
Molecular Weight (g/mol) 74.123
Numero MDL MFCD00002964
InChI Key LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane
PubChem CID 263
ChEBI CHEBI:28885
IUPAC Name 1-butanolo
SMILES CCCCO
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Butanol
Punto di fusione -90°C
Densità 0.81g/mL at 25°C
Quantità 4 x 2.5 L
Limite di esplosione 0.112
Punto d'infiammabilità 35°C (95°F)
Punto di combustione 649°F
Spettro a infrarossi Conforms to structure
Odore Characteristic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione n20/D 1.399
Formula lineare CH3(CH2)3OH
Numero UN UN1120
Beilstein 969148
Punti di ebollizione 116°C
Peso formulazione 74.12g/mol
Percent Purity ≥99.4%