Learn More
1-Butanol, Ultrapure, Spectrophotometric Grade, 99.0+%
Codice prodotto. 11378377
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
4 L
4 x 1 L
Dimensione della confezione:
1L
4L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11378377 1 L 1L
11398377 4 x 1 L 4L
11388377 4 L 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11378377 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 032443.K2
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 71-36-3 | C4H10O | 74.123 g/mol
1-Butanol is primarily used as a solvent, as an intermediate in chemical synthesis, and as a fuel. It is also used as a paint thinner and a solvent in other coating applications where it is used as a relatively slow evaporating latent solvent in lacquers and ambient-cured enamels. It finds other uses such as a component of hydraulic and brake fluids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 71-36-3
Formula molecolare C4H10O
Molecular Weight (g/mol) 74.123
Numero MDL MFCD00002964
InChI Key LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane
PubChem CID 263
ChEBI CHEBI:28885
IUPAC Name 1-butanolo
SMILES CCCCO
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Butanol
pH 7
Punto di fusione -90°C
Colore Colorless
Densità 0.810 g/mL
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità 35°C (95°F)
Odore Alcohol-like
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.399
Note sul grado di purezza Ultrapure
Formula lineare CH3(CH2)3OH
Numero UN UN1120
Beilstein 969148
Indice di Merck 14,1540
Punti di ebollizione 117°C to 118°C
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 74.12
Percent Purity ≥99.0%
Grado Spectrophotometry
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Butanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Butanol