Learn More
1-Butenyl ethyl ether, cis + trans, 98%
Codice prodotto. 11352689
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11352689 100 g 100g
11332689 5 g 5g
11342689 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11352689 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H26720.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 929-05-5 | C6H12O | 100.161 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 929-05-5
Formula molecolare C6H12O
Molecular Weight (g/mol) 100.161
Numero MDL MFCD03427069
InChI Key AQTYNINXYJFSHD-AATRIKPKSA-N
Sinonimo e-1-ethoxybut-1-ene, 1-butenyl ethyl ether, 1e-1-ethoxybut-1-ene, 1-ethoxybut-1-ene, 1-ethoxy-1-butene, cis-1-butenyl ethyl ether, trans-1-butenyl ethyl ether, 1-butene, 1-ethoxy-, e, trans-1-ethoxy-1-butene, 1e-1-butenyl ethyl ether #
PubChem CID 5364930
IUPAC Name (E)-1-ethoxybut-1-ene
SMILES CCC=COCC
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Butenyl ethyl ether
Nota nome Cis + Trans
Densità 0.779
Punti di ebollizione 94°C to 95°C
Punto d'infiammabilità 6°C (43°F)
Formula lineare CH3CH2CH=CHOCH2CH3
Indice di rifrazione 1.406
Quantità 100 g
Numero UN UN3271
Peso formulazione 100.16
Percent Purity 98%