Learn More
1-Butoxy-4-eth-1-ynylbenzene, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10572262
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10572262 1 g Amber Glass Bottle 1g
10282912 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10572262 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore BTB09896DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 79887-15-3
Formula molecolare C12H14O
Molecular Weight (g/mol) 174.24
Numero MDL MFCD00173878
InChI Key JMLXBCSKFMMFGF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-butoxy-4-eth-1-ynylbenzene, benzene,1-butoxy-4-ethynyl, 4-n-butoxyphenylacetylene, 4-butoxyphenylacetylene, 1-ethynyl-4-butoxybenzene, 1-butoxy-4-ethynyl-benzene
PubChem CID 2775120
IUPAC Name 1-butoxy-4-ethynylbenzene
SMILES CCCCOC1=CC=C(C=C1)C#C
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Butoxy-4-eth-1-ynylbenzene
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula lineare CH3(CH2)3OC6H4Cidentical toCH
Quantità 1 g
Peso formulazione 174.24
Percent Purity 97%