Learn More
1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium hexafluorophosphate, 99%
Codice prodotto. 11397399
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
50 g
Dimensione della confezione:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11397399 50 g 50g
11387399 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11397399 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H27827.18
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 227617-70-1 | C9H17F6N2P | 298.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 227617-70-1
Formula molecolare C9H17F6N2P
Molecular Weight (g/mol) 298.21
Numero MDL MFCD03790877
InChI Key JWFPQAXAGSAKRF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-butyl-2,3-dimethylimidazolium hexafluorophosphate, 1-butyl-2,3-dimethyl-1h-imidazol-3-ium hexafluorophosphate v, 1-butyl-2,3-dimethylimidazol-1-ium hexafluorophosphate, 3-butyl-1,2-dimethylimidazol-1-ium hexafluorophosphate, acmc-209fyn, bdmim pf6, c4c1mim pf6, c4mmim pf6, dsstox_cid_27883, dsstox_rid_82636
PubChem CID 11243457
IUPAC Name 1-butyl-2,3-dimethylimidazol-3-ium;hexafluorophosphate
SMILES F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCCN1C=C[N+](C)=C1C
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium hexafluorophosphate
Punto di fusione 48°C to 50°C
Densità 1.354
Indice di rifrazione 1.423
Quantità 50 g
Peso formulazione 298.21
Percent Purity 99%