Learn More
1-Butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, 98+%
Codice prodotto. 11946261 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11946261 100 g Bottiglia in vetro 100g
10612364 5 g Bottiglia in vetro 5g
10215821 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11946261 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 354171000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 174501-64-5 | C8H15F6N2P | 284.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ionic liquid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 174501-64-5
Formula molecolare C8H15F6N2P
Molecular Weight (g/mol) 284.19
Numero MDL MFCD03093295
InChI Key IXQYBUDWDLYNMA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, 1-butyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium hexafluorophosphate v, unii-zge3n4o8q9, 1-butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate, 1-n-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, zge3n4o8q9, butylmethylimidazolium hexafluorophosphate, 1-methyl-3-butylimidazolium hexafluorophosphate, bmim pf6, c4mim hexafluorophosphate
PubChem CID 2734174
SMILES F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCCN1C=C[N+](C)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 6.5°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.3727g/mL
Punti di ebollizione >340.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 g
Indice di Merck 15,1584
Gravità specifica 1.3727
IUPAC Name 1-butyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium; hexafluoro-λ⁵-phosphanuide
Viscosità 272.1 mPa.s (25°C)
Peso formulazione 284.18
Percent Purity 98+%
Forma fisica Viscous Liquid